Learn More
Phosphorsäure, Puriss, p.a., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
45kg
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
45 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Phosphorsäure |
| Namenshinweis | puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85% |
| Schmelzpunkt | ∼40 °C (Literatur) |
| Siedepunkt | 158 °C |
| CAS Min. % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max. % | <90.0000%, <20.0000% |
| Dichte | 1.685 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 4 x 2.5 l |
| Strukturformel | H3PO4 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phosphoric acid
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering