Learn More
Phosphorsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Arzneib. Arzneibuch, 85.0-88.0 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15670710 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 L
4 x 2.5 l
45 kg
4 x 5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
4 Stück
45 Kilogramm
5 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15670710
Marke: Honeywell-Fluka 041074X2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85.0 bis 88.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF, FCC
Dichte 1.685 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 5 mmHg (25 °C), 2.2 mmHg (20 °C)
Menge 4 x 2.5 l
Strukturformel H3PO4
UN-Nummer UN1805
Formelmasse 98
Reinheit (%) 85.0 bis 88.0 %
Güte puriss.