Learn More
Phosphorsäure, Multi-Compendial, NF, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 14801332
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Phosphorsäure, Multi-Compendial, NF, J.T.Baker™
Artikelnummer. 14801332 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
2.5 l, Glasflasche, Einzelversand, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Glasflasche, Einzelversand
PVC-beschichtete Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 14801332
Marke: Avantor J.T.Baker 026805
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
Verpackung Glasflasche, Einzelversand
Relative Dichte 1 l = 1.69 kg
Menge 2.5 l
Formelmasse 98
Güte Multi-Kompendium/NF
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure, Multi-Compendial, NF, J.T.Baker™ >