Learn More
Phosphoric Acid Monosodium Salt Dihydrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphoric Acid Monosodium Salt Dihydrate |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1 |
| Formelmasse | 155.98 |