Learn More
Phosphorsäure, reinst, 85%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734262 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10657821
Marke: Thermo Scientific Acros 295700010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoric acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 85% Solution in Water
Schmelzpunkt 21.0 °C
Siedepunkt 158.0 °C
Dichte 1.6800 g/ml
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.68
Menge 1 l
Strukturformel H3PO4
Physikalische Form Flüssig
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Merck Index 15, 7456
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar.
Formelmasse 98
Reinheit (%) 84.5 to 86.0%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid