Learn More
Phosphorsäure-Dibenzylester, TRC
Artikelnummer. 30007645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007645 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30007645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP35940010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1623-08-1
Summenformel C14H15O4P
Molekulargewicht (g/mol) 278.24
Synonym Dibenzyl Hydrogen Phosphate, Dibenzyl Phosphate, Dibenzylphosphoric Acid
IUPAC-Name Dibenzylhydrogenphosphat
SMILES OP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoric Acid Dibenzyl Ester
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)
Formelmasse 278.0708