missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphorsäure Diammoniumsalz, TRC

Artikelnummer. 30411019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30411019 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30411019 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP35920510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7783-28-0
Summenformel 2 H3 N . H3 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
Synonym Akoustan A, Ammonium Dibasic Phosphate, Ammonium Hydrogen Phosphate, Ammonium Hydrogen Phosphate ((NH4)2HPO4), Ammonium Monohydrogen Orthophosphate, Ammonium Monohydrogen Phosphate, Ammonium Orthophosphate Dibasic, Ammonium Phosphate ((NH4)2(HPO4)), Ammonium Phosphate Dibasic, Coaltrol LPA 445, DAP, Diammonium Acid Phosphate, Diammonium Hydrogen Orthophosphate, Diammonium Hydrogen Phosphate, Diammonium Hydrogen Phosphate ((NH4)HPO4), Diammonium Monohydrogen Phosphate, Diammonium Orthophosphate, Diammonium Phosphate, Dibasic Ammonium Phosphate, Hydrogen Diammonium Phosphate, K 2, K 2 (phosphate), Pelor, Phos-Chek 202A, Pyrozyl WAR, Secondary Ammonium Phosphate, Spartan AR 295
IUPAC-Name Azane; Phosphorsäure
SMILES N.N.OP(=O)(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ammonium Phosphate Dibasic (AS)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Formelmasse 132.03
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.