Learn More
Phosphorsäure-Ammoniumsalz (1:1), TRC
Artikelnummer. 30426362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426362 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP359150250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Phosphate Monobasic
CAS 7722-76-1
Menge 250 g
Summenformel H3 N . H3 O4 P
Synonym ABC, Ammonium biphosphate, Vekson AVS 25, Ammonium phosphate, Dihydrogen ammonium phosphate, Monoammonium acid phosphate, Feniks AVS 70, Furex 770
InChI-Formel InChI=1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
SMILES N.OP(=O)(O)O
IUPAC-Name Ammoniak; Phosphorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 115.026
Formelmasse 115.0034