Learn More
Phosphorsäure, 85 % aq., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.500 ml
500 ml
Gehäuse 10000mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phosphorsäure wird hauptsächlich in Düngemitteln verwendet. Es wird als externer Standard für Phosphor-31 bei Kernspinresonanzen (NMR), als Elektrolyt in Phosphorsäure-Brennstoffzellen und als Katalysator bei der Hydration von Alkenen zur Herstellung von Alkoholen, vorwiegend Ethanol, verwendet. Es findet Anwendung als Puffermittel in der Biologie und Chemie; als Lösung für das Eloxieren und als Reiniger im Baugewerbe, zur Entfernung von Mineralablagerungen, Zementschleiern und Wasserflecken zu entfernen. Es wird auch zur Einstellung des pH-Werts in Kosmetika und Hautpflegeprodukten und als Dispergiermittel in Detergenzien und zur Lederbehandlung verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Albuminderivaten. Es ist ein wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Dinatriumhydrogenphosphat, Trinatriumphosphat, Calciumdihydrogenphosphat und Monohydrogenphosphat. Es wird auch in der Zahnmedizin und Kieferorthopädie als Ätzlösung sowie als Desinfektionsmittel in der Molkerei-, Lebensmittel- und Brauindustrie eingesetzt. Es dient als säuerliches Fruchtaroma in Lebensmittelprodukten. Es wird häufig verwendet, um Rost an Werkzeugen oder Oberflächen aus Stahl zu entfernen, da es das verrostete Ion in eine wasserlösliche Phosphatverbindung umwandelt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und pulverisierten Metallen.
Phosphorsäure wird hauptsächlich in Düngemitteln verwendet. Es wird als externer Standard für Phosphor-31 bei Kernspinresonanzen (NMR), als Elektrolyt in Phosphorsäure-Brennstoffzellen und als Katalysator bei der Hydration von Alkenen zur Herstellung von Alkoholen, vorwiegend Ethanol, verwendet. Es findet Anwendung als Puffermittel in der Biologie und Chemie; als Lösung für das Eloxieren und als Reiniger im Baugewerbe, zur Entfernung von Mineralablagerungen, Zementschleiern und Wasserflecken zu entfernen. Es wird auch zur Einstellung des pH-Werts in Kosmetika und Hautpflegeprodukten und als Dispergiermittel in Detergenzien und zur Lederbehandlung verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Albuminderivaten. Es ist ein wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Dinatriumhydrogenphosphat, Trinatriumphosphat, Calciumdihydrogenphosphat und Monohydrogenphosphat. Es wird auch in der Zahnmedizin und Kieferorthopädie als Ätzlösung sowie als Desinfektionsmittel in der Molkerei-, Lebensmittel- und Brauindustrie eingesetzt. Es dient als säuerliches Fruchtaroma in Lebensmittelprodukten. Es wird häufig verwendet, um Rost an Werkzeugen oder Oberflächen aus Stahl zu entfernen, da es das verrostete Ion in eine wasserlösliche Phosphatverbindung umwandelt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und pulverisierten Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphoric acid |
Schmelzpunkt | 19°bis 21 °C |
Konzentration | 85 % wässrige Lösung |
Dichte | 1,7 |
Menge | 500 ml |
Strukturformel | H3PO4 |
UN-Nummer | UN1805 |
Merck Index | 14,7344 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1). |
Formelmasse | 98 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphoric acid, 85% aqueous solution
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid