Learn More
Phosphoric Acid, 20% (v/v), Ricca
Artikelnummer. 31940767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31940767 1 L 1 Liter
31940490 20 L 20 Liter
31940506 4 L 4 Liter
31940642 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31940767 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R58503001A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Phosphoric Acid
  • Available in 500 mL, 1 L, 4 L, and 20 L package sizes with natural poly and Cubitainer™ container options
Chemische Identifikatoren
Güte ACS
Spezifikation
CAS 7732-18-5, 7664-38-2
Verpackung Natural Poly Container
Menge 1 L