Learn More
Brady™ Phosphoreszierende nachleuchtende Bänder aus Polyester
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 107,95 mm
15,24 m x 28,58 mm
15,24 m x 57.15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Endlosbänder für Drucker
- B-582 Material ist ideal für Notausgang- und Richtungsschilder, Kennzeichnung von Feuerlöschern/Brandmeldern und der Fluchtwegkennzeichnung
- In Übereinstimmung mit ASTM 2030-99: Empfehlenswerte Sicherheitskennzeichnung aus langnachleuchtendem Material
- GlobalMark BradyGlo phosphoreszierende Etiketten
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E–2072-00/ASTM E–2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-Resolution A.752(18); ISO/CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27(61); DIN 67 510 (Teile 1 - 4), und PSPA Standard 002 Teil 2 1993 Klasse A Rev2:09/99; OSHA 1910.37 |
| Beschreibung | GlobalMark Photoluminescent Tape |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Schwarz |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Continuous |
| Material | Phosphoreszierender Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |