Learn More
Phosphomolybdisches Säurehydrat, TRC
Artikelnummer. 30138371
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138371 5 g 5 Gramm
30135764 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138371 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3591905G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51429-74-4
Summenformel H3[P(Mo3O10)4]
Molekulargewicht (g/mol) 1825.25
Synonym Molybdic Phosphoric Anhydride Hydrate, Molybdophosphoric Acid (H3Mo12PO40) Hyrate, Molybdophosphoric Acid (H3PMo12O40), Hydrate, Molybdophosphoric Acid (H6P2Mo24O80), Hydrate, PMA, Molybdophosphoric Acid, Nonacosahydrate, Molybdate(3-), Tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-kO:kO:kO:kO':kO':kO':kO' ':kO' ':kO' ':kO' ' ':kO' ' ':kO' ' ']]dodeca-, trihydrogen, Hydrate;
SMILES O.O[Mo]1234O[Mo]567(O)O[Mo]89(=O)(O1)O[Mo]%10%11%12(=O)O[Mo]%13%14%15(=O)O[Mo]%16%17%18(O)O[Mo]%19%20(=O)(O2)O[Mo](=O)(O%16)(O%10)(O8)O%17%19=P%21(O359)O%11%13[Mo](=O)(O6)(O%12)(O%14)O[Mo]%22%23(=O)(O7)O[Mo]%24(=O)(O%18)(O[Mo](=O)(O4)(O%22)(O%20)O%21%23%24)O%15
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphomolybdic Acid Hydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/12Mo.O4P.4H2O.33O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Formelmasse 1866.6693