Learn More
Thermo Scientific™ Phosphodiesterase-4-Inhibitor
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Pyrazole compound with a high-affinity active site binding inhibitor of phosphodiesterases IVB and IVD.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 mg |
| Beschreibung | Blassgelb |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrazol-Verbindung mit einem hochaffinen aktiven Seitenbindungs-Inhibitor der Phosphodiesterasen IVB und IVD |
| CAS | 346440-86-6 |
| Summenformel | C14H15N3O4 |
| Formelmasse | 289,29g/mol |
| Synonym | Ethyl-3,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
| Mehr anzeigen |