Learn More
Phospho-TDP43 (Ser409/410) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6M10, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
140.25 CHF - 413.21 CHF
Spezifikation
Antigen Phospho-TDP43 (Ser409/410)
Klon 6M10
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16800436
Unterlagen ansehen
Proteintech
80007-1-RR-20UL
20 μL
140.25 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16890426
Unterlagen ansehen
Proteintech
80007-1-RR-100UL
100 μL
413.21 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-TDP43 (Ser409/410). This antibody recognizes human, mouse antigen. The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-TDP43 (Ser409/410)
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Human, Mouse
IgG
6M10
Monoclonal
Rabbit
23435