missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-PERK (Thr981) Monoclonal Antibody (4A3A10)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17949922
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17949922 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17949922 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA550284

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Phospho-PERK (Thr981) Monoclonal Antibody for ICC/IF, ELISA

EIF2AK3 (PERK) is one of 4 kinases that specifically phosphorylate Ser51 of translation initiation factor eIF2-alpha in response to various environmental stresses, leading to a decrease in protein sythesis. In the case of EIF2AK3, signaling is initiated by misfolded proteins in the ER. Defects in EIF2AK3 are the cause of Wolcott-Rallison syndrome (WRS), also known as multiple epiphyseal dysplasia with early-onset diabetes mellitus. WRS is a rare autosomal recessive disorder, characterized by permanent neonatal or early infancy insulin-dependent diabetes and, at a later age, epiphyseal dysplasia, osteoporosis, growth retardation and other multisystem manifestations, such as hepatic and renal dysfunctions, mental retardation and cardiovascular abnormalities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-PERK (Thr981)
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 4A3A10
Konzentration 1.205 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
Gen EIF2AK3
Gen-Zugriffsnummer Q9NZJ5
Gen-Alias 2.7.11.1; AI427929; EIF2AK3; eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 3; eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3; HsPEK; OTTHUMP00000207187; OTTHUMP00000207188; Pancreatic eIF2-alpha kinase; PEK; Perk; PRKR-like endoplasmic reticulum kinase; WRS
Gensymbole EIF2AK3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Human Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3 protein (115-330AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9451
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.