missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-p27 Kip1 (Thr198) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16653625
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16653625 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16653625 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA599375

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of p27 Kip1 only when phosphorylated at Threonine 198.

p27 Kip1 functions as a negative regulator of G1 mouse expression and has been proposed to function as a possible mediator of TGFb induced G1 arrest. p27 Kip1 is an important regulator of cell cycle progression, a potent inhibitor of cyclin E- and cyclin A-CDK2 complexes. p27 Kip1 forms a complex with cyclin type D-CDK4 complexes and is involved in the assembly, stability, and modulation of CCND1-CDK4 complex activation. p27 Kip1 acts either as an inhibitor or an activator of cyclin type D-CDK4 complexes depending on its phosphorylation state and/or stoichometry. p27 Kip1 has a molecular weight of approximately 27kDa and the degradation of this protein, which is triggered by its CDK dependent phosphorylation and subsequent ubiquitination by SCF complexes, is required for the cellular transition from quiescence to the proliferative state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-p27 Kip1 (Thr198)
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Cdkn1b
Gen-Zugriffsnummer P46527
Gen-Alias AA408329; AI843786; Cdki1b; CDKN1B; CDKN4; CDN1B; cyclin dependent kinase inhibitor 1B; cyclin-dependent kinase inhibitor 1B; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27 Kip1); Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1); cyclin-dependent kinase inhibitor p27; Cyclin-dependent kinase inhibitor p27 Kip1; cyclin-dependent kinase inhibitor p27/Kip1; KIP1; MEN1B; MEN4; p27; P27 CDKN1B; p27(KIP1); p27Kip1
Gensymbole Cdkn1b
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human CDKN1B(Accession P46527), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Thr198.
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1027
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.