missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-KSR1 (Ser392) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (KSR1S392-3A4), FITC, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17146608 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Tests
100 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17146608 100 Tests 100 Stück
17196878 10 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17146608 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA537018

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Part of a multiprotein signaling complex which promotes phosphorylation of Raf family members and activation of downstream MAP kinases. Independently of its kinase activity, acts as MAP2K1/MEK1 and MAP2K2/MEK2-dependent allosteric activator of BRAF; upon binding to MAP2K1/MEK1 or MAP2K2/MEK2, dimerizes with BRAF and promotes BRAF-mediated phosphorylation of MAP2K1/MEK1 and/or MAP2K2/MEK2 (PubMed:29433126). Promotes activation of MAPK1 and/or MAPK3, both in response to EGF and to cAMP. Its kinase activity is unsure. Some protein kinase activity has been detected in vitro, however the physiological relevance of this activity is unknown. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-KSR1 (Ser392)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon KSR1S392-3A4
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
Gen KSR1
Gen-Zugriffsnummer Q61097, Q8IVT5
Gen-Alias AW492498; B-KSR1; CAP kinase; D11Bhm183e; D11Bhm184e; hb; HB protein; kinase KSR1; Kinase suppressor of Ras 1; Ksr; KSR1; mKSR1; OTTHUMP00000162931; protein Hb; RSU2
Gensymbole KSR1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phospho-peptide corresponding to residue surrounding Ser392 of human phospho KSR1.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 16706, 8844
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.