missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-IRF3 (Ser385) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Artikelnummer. 15570110
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15570110 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15570110 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA538285

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IRF-3 can inhibit cell growth and plays a critical role in controlling the expression of genes in the innate immune response. In unstimulated cells, IRF-3 is present in the cytoplasm. Viral infection results in phosphorylation of IRF-3 and leads to its translocation to the nucleus where it activates promoters containing IRF-3-binding sites. Phosphorylation of IRF-3 occurs at a cluster of C-terminal Ser and Thr residues (between 385 and 405), leading to its association with the p300/CBP coactivator protein that promotes DNA binding and transcriptional activity. During infection, IRF-3 is likely activated through a pathway that includes activation of Toll-like receptors and a kinase complex that includes IKK epsilon and TBK1. IRF-3 is phosphorylated at Ser396 following viral infection, expression of viral nucleocapsid, and double-stranded RNA treatment. These events likely play a role in activation of IRF-3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-IRF3 (Ser385)
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen IRF3
Gen-Zugriffsnummer Q14653, P70671
Gen-Alias IRF3, IRF-3, IRF3, Interferon regulatory factor 3
Gensymbole IRF3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phosphopeptide derived from human IRF-3 around the phosphorylation site of Ser385 (G-A-SP-S-L)
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 292892, 3661, 54131
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.