missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-Fyn (Tyr213, Tyr214) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16644475
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16644475 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16644475 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA5105468

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Phospho-Fyn (Tyr213, Tyr214) Polyclonal Antibody

Phospho-Fyn (Tyr213, Tyr214) Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-Fyn (Tyr213, Tyr214)
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Fyn
Gen-Zugriffsnummer P06241, P39688, Q62844
Gen-Alias AI448320; AW552119; C syn protooncogene; c-syn protooncogene; EC 2.7.10.2; Fyn; fyn {ECO:0000312; FYN oncogene related to SRC, FGR, YES; Fyn proto-oncogene; FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase; kinase Fyn; MGC45350; OKT3-induced calcium influx regulator; OTTHUMP00000017916; OTTHUMP00000017917; P59 p59-Fyn; p59-Fyn; Proto-oncogene c-Fyn; Protooncogene Syn; proto-oncogene Syn; proto-oncogene tyrosine-protein kinase Fyn; RGD:2641}; RP1-66H14.1; SLK; Src Kinase p59; Src like kinase; src/yes-related novel; src-like kinase; SYN; tyrosine kinase p59fyn(T); tyrosine-protein kinase Fyn
Gensymbole Fyn
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human FYN(Accession P06241), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Tyr213.
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14360, 25150, 2534
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.