Learn More
Phospho(enol)pyruvinsäure-Monokaliumsalz, TRC
Artikelnummer. 30426366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426366 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP360870100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4265-07-0
Summenformel C3 H4 O6 P . K
Molekulargewicht (g/mol) 206.132
Synonym 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, potassium salt (1:1), 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, monopotassium salt (9CI), Acrylic acid, 2-hydroxy-, dihydrogen phosphate, monopotassium salt (8CI), Monopotassium phosphoenolpyruvate, Phosphoenolpyruvic acid potassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
IUPAC-Name Kalium;1-Carboxyethenylhydrogenphosphat
SMILES [K+].OC(=O)C(=C)OP(=O)(O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phospho(enol)pyruvic Acid Monopotassium Salt
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
Formelmasse 205.938