Learn More
WTW™ Phosphat-Test-Kits
Click to view available options
Typ:
CombiCheck COD-Testkit für chemischen Sauerstoffbedarf für O2-Zellen
CombiCheck Phosphat (PO4)-Zelltestkit
n-Ten (nichtionisches) Tensid-Zell-Testkit
Anzahl Tests:
25
90
95
Packungsgröße:
1 Stück
2 Liter
25 Stück
Beschreibung
- Vielzahl von Geräten zur Messung von Phosphaten
- PhotoLab®, S6, PhotoLab®, S12, PhotoLab®, Spectral, Photoflex Photometer
- Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser, Düngemittel
- CombiCheck Phosphat (PO<sub>4</sub>) Zelltestkit
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Phosphormolybdänblau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser, Oberflächenwasser, Düngemittel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, SpectroFlex |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 90 |
| Bereich | 0,5 bis 50 mg/l PO4-P, 0,5 bis 25 mg/l Gesamt, 1,5 bis 76,7 mg PO4 |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | CombiCheck Phosphat (PO4)-Zelltestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphate Cell Test P7/25 Method: photometric 0.5 - 25.0 mg/l PO
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid