Learn More
WTW™ Phosphat-Test-Kits
Click to view available options
Typ:
CombiCheck COD-Testkit für chemischen Sauerstoffbedarf für O2-Zellen
CombiCheck Phosphat (PO4)-Zelltestkit
n-Ten (nichtionisches) Tensid-Zell-Testkit
Anzahl Tests:
25
90
95
Packungsgröße:
1 Stück
2 Liter
25 Stück
Beschreibung
- Vielzahl von Geräten zur Messung von Phosphaten
- PhotoLab®, S6, PhotoLab®, S12, PhotoLab®, Spectral, Photoflex Photometer
- Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser, Düngemittel
- CombiCheck Phosphat (PO<sub>4</sub>) Zelltestkit
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Vanadat-Molybdat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser, Oberflächenwasser, Düngemittel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0,5 bis 50 mg/l PO4-P, 1,5 bis 76,7 mg/l PO4 |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | CombiCheck Phosphat (PO4)-Zelltestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphate Cell Test (o-phosphate)
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, Ammonium monovanadate