Learn More
Invitrogen™ Phosphate Sensor
Artikelnummer. 10268302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 nmol
100 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10268302 10 nmol 1 Stück
10730434 100 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10268302 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV4406
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phosphatsensor
Der Phosphatsensor ist ein hochempfindliches Reagenz für den Nachweis von anorganischem Phosphat, entweder im kinetischen Echtzeitmodus oder im Endpunktmodus. Dieses Produkt ist eine aufgereinigte Form von rekombinantem E. coli-Phosphat-bindendem Protein, das mit dem Fluorophor MDCC markiert ist und empfindlich auf Veränderungen in seiner Umgebung reagiert. Die Bindung von anorganischem Phosphat durch den Phosphatsensor ist schnell und fest (Kd ∼ 0,1 μmol), wodurch die Fluoreszenz stark erhöht wird. Der Phosphatsensor erkennt Phosphat im hohen nanomolaren bis niedrigen mikromolaren Bereich, eine 100-fach stärkere Empfindlichkeit als bei Malachitgrün. Dieses Reagenz bietet Ihnen einen empfindlichen Assay zum Nachweis von Enzymen, die anorganisches Phosphat entweder direkt oder indirekt durch gekoppelte Reaktionen erzeugen, wie z. B. Phosphatasen, ATPasen, GTPasen und Phosphodiesterasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ziel GTPasen, ATPasen, Phosphatasen, Phosphodiesterasen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenzintensitätsmessung
Assay Phosphatase-Assay
Inhalt und Lagerung Der Phosphatsensor wird als 500 µM-Lösung in 10 mM Tris (pH 7,6) und 50 mM NaCl geliefert. Das Produkt bei -80 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Marker oder Farbstoff MDCC
Produkttyp Phosphat-Sensor
Menge 10 nmol
Format 384-Well-Platte
Anregung/Emission 430⁄450
Anzeigewert Kinetik
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät