Learn More
Palintest™ TESTSCHEIBEN PHOSPHAT 0-4PPM 0-4PPM
Zur Verwendung mit dem Palintest™-Komparator
Marke: Palintest™ CM177
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Der Palintest™-Komparator mit austauschbaren Farbscheiben ist einfach zu bedienen. Geben Sie einfach die Reagenztablette zur Testprobe, legen Sie sie in den Komparator und passen Sie sie an die entsprechende Scheibe an.Spezifikation
0 to 4 mg/L | |
50 Pack |