Learn More
PBS mit Tween™ 20, phosphatgepufferte Salzlösung, gebrauchsfertige Beutel, pH 7.4, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
10 g x 10 Folienbeutel
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Der Inhalt des Beutels, der in 1 l Reinstwasser aufgelöst wird, ergibt eine 0.01 M phosphatgepufferte Salzlösung
- Schnell und einfach zu mischen – Dissoziationsdauer von ist weniger als 5 Minuten
- 1 l Lösung enthält 0.138 M NaCl, 0.0027 M KCl und 0.05 % Tween 20
- Mit 10 Folienbeuteln, die jeweils 10 g vorgewogenes Material enthalten
- PBS-Tween-Lösungen werden als Waschpuffer und Verdünnungsmittel für Immundetektionstechniken verwendet
- Die Zugabe von Tween 20, einem Detergenz, trägt dazu bei, unspezifische Bindungen zu verringern und die Detektion zu verbessern
- Nur für Laborforschung vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PBS |
| pH | 7.4 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 10 g x 10 Folienbeutel |
| Synonym | PBS-Tween |