missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Phosphate Buffered Saline

Artikelnummer. p-200087088
Click to view available options
Menge:
1 l
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30018685

Marke: Melford P320601000.0

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

PBS 10X Solution, is a widely used reagent in life science research.

PBS 10X Solution, is a widely used reagent in life science research. It is a buffered saline solution that contains phosphate ions, which help maintain a stable pH level in biological and biochemical experiments.

PBS 10X Solution is commonly used in various applications such as cell culture, immunohistochemistry, immunocytochemistry, and molecular biology techniques. The primary function of PBS 10X Solution is to provide a stable environment for biological samples by maintaining a physiological pH and ionic strength.

The phosphate buffer system present in PBS helps to resist changes in pH caused by the addition of acids or bases, making it an essential tool for experimental procedures where pH control is crucial. PBS 10X Solution is prepared as a concentrated solution, typically at 10 times the final desired concentration. This concentrated form allows researchers to easily dilute it to the required working concentration for their specific experiments. It is available commercially from various suppliers and comes in different formats, such as liquid or powder form.

The versatility and reliability of PBS 10X Solution have made it a standard reagent in many laboratory protocols. Its use in cell biology and molecular biology research ensures consistent and reproducible results. PBS 10X Solution is a common choice for washing and resuspending cells, tissues, or protein samples, as it provides the necessary osmolarity and pH stability required for these procedures.

Spezifikation

Menge 1 l
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt