Learn More
Phosphatpuffer-Lösung, pH-Wert 8, EU-Arzneibuch 0.1 M, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphatpufferlösung |
| CAS | 7732-18-5 |
| Konzentration | 0.1 M |
| pH | 8 |
| Menge | 1000 ml |
| Verpackung | Flasche |
| Güte | Eu. Ph. Referenz |