Learn More
Phosphatpuffer-Lösung, pH-Wert 7, EU-Arzneibuch 0.063 M, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12920714
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphatpuffer-Lösung, pH-Wert 7, EU-Arzneibuch 0.063 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12920714 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1000 ml
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Artikelnummer. 12920714
Marke: Fisher Chemical SOL 068 1L
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatpufferlösung
CAS 7732-18-5
Konzentration 0.063 M
pH 7
Menge 1000 ml
Verpackung Flasche
Güte Eu. Ph. Referenz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphatpuffer-Lösung, pH-Wert 7, EU-Arzneibuch 0.063 M, Fisher Chemical™ >