Learn More
Phosphatpuffer-Lösung pH-Wert 3.5, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12950674
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphatpuffer-Lösung pH-Wert 3.5, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12950674 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1000 ml
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Artikelnummer. 12950674
Marke: Fisher Chemical SOL 031 1L
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
pH 3.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 1000 ml
Lösungstyp Puffer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphatpuffer-Lösung pH-Wert 3.5, Fisher Chemical™ >