Learn More
Phosphatpuffer-Lösung, pH-Wert 2, EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphatpufferlösung |
| CAS | 7732-18-5 |
| pH | 2 |
| Menge | 1000 ml |
| Verpackung | Flasche |
| Güte | Eu. Ph. Referenz |