missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Phosphatpuffer R2-Lösung, pH-Wert 7, EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12960714
Verfügbar ab: 03-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons

Phosphatpuffer R2-Lösung, pH-Wert 7, EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12960714 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1000 ml
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12960714

Marke: Fisher Chemical SOL 072 1L

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phosphatpuffer R2-Lösung
pH 7
Menge 1000 ml
Verpackung Flasche
Güte Eu. Ph. Referenz

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1099353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 ArtikelnummerSOL 072 1L
Chargennummer1006579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerSOL 072 1L
Chargennummer1041097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerSOL 072 1L
Chargennummer1039053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerSOL 072 1L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphate buffer solution R2. - pH 7.0 European Pharmacopoeia Ref: 4004000 (SOL 072)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Phosphatpuffer R2-Lösung, pH-Wert 7, EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt