missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Phosphate Buffer, Chem Lab™ Artikelnummer.: 13293519
Verfügbar ab: 20-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Phosphate Buffer, Chem Lab™

Artikelnummer. 13293519
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13293519

Marke: Chem Lab CL03.0604.1000

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Schmelzpunkt 0°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Liquid
Menge 1 L
Lösungstyp Buffer
Geruch Odourless
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Phosphate Buffer, Chem Lab™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt