Learn More
Thermo Scientific™ Phosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.5
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7558-80-7 |
| Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 ml |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119,976 |