Learn More
Thermo Scientific™ Phosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. 15483739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483739 500 ml 500 Milliliter
15473739 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483739 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. J61086.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7558-80-7
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung Kunststoffflasche
Molekulargewicht (g/mol) 119,976