Learn More
Thermo Scientific™ Phosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. 15473739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15473739 250 ml 250 Milliliter
15483739 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473739 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. J61086.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7558-80-7
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Verpackung Kunststoffflasche
Molekulargewicht (g/mol) 119,976