Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.4
Artikelnummer. 15413499
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15413499
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60785.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pufferlösung, die häufig in der biologischen Forschung verwendet wird. Ein Reagenz mit hoher Pufferkapazität, das in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie verwendet wird.
Phosphate-buffer (abbreviated PB) is a buffer solution commonly used in biological research. A high buffering capacity reagent used in molecular biology, biochemistry, and chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Molekulargewicht (g/mol) 119,976
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphat
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar.