Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.2 Artikelnummer.: 15436119
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.2
Artikelnummer. 15436119
250 ml
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 15436119
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63974.AK
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Spezifikation
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
Molekulargewicht 119,976
Menge 250 ml
Verpackung Kunststoffflasche
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP08K506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog NumberJ63974.AK,J63974.AP
ChargennummerP08K505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog NumberJ63974.AK,J63974.AP
ChargennummerX14I519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 Catalog NumberJ63974.AK,J63974.AP
ChargennummerW27I571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog NumberJ63974.AK,J63974.AP
ChargennummerF21X731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ63974.AK,J63974.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.2 >