Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
73.40 CHF - 97.10 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15423249
|
Thermo Scientific Chemicals
J60480.AP |
500 ml |
73.40 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15433249
|
Thermo Scientific Chemicals
J60480.K2 |
1L | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7558-80-7 |
Spezifikation
0,2 M Pufferlösung | |
Kunststoffflasche | |
Umgebungstemperaturen |
119,976 | |
7558-80-7 | |
Flüssig |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.