Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. 15433249
Click to view available options
Menge:
500 ml
1L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15433249
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60480.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Molekulargewicht (g/mol) 119,976
Spezifikation
Konzentration 0,2 M Pufferlösung
Physikalische Form Flüssig
Menge 1L