Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. 15423249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423249 500 ml 500 Milliliter
15433249 1L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423249 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60480.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7558-80-7
Molekulargewicht (g/mol) 119,976
Especificaciones
Konzentration 0,2 M Pufferlösung
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung Kunststoffflasche
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.