Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.0
Artikelnummer. 15493399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493399 1L 1 Liter
15483399 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493399 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60669.K2
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Molekulargewicht (g/mol) 119,976
Spezifikation
Konzentration 0,2 M Pufferlösung
Physikalische Form Flüssig
Menge 1L