Learn More
Phosmet, TRC
Artikelnummer. 30136031
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136031 1 g 1 Gramm
30136888 5 g 5 Gramm
18071730 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136031 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3537001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 732-11-6
Summenformel C11 H12 N O4 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 317.32
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl ester (6CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide (8CI), Decemthion, Decemthion EK 20, Decemthion P-6, Decemtion, Fosmet, Ftalophos, GWN 1976, Imidan, Imidan 70WP, Imidathion, N-(Mercaptomethyl)phthalimide S-(O,O-dimethyl phosphorodithioate), O,O-Dimethyl S-(phthalimidomethyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate, O,O-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate, Orbisect, Ordatox, PMP, PMP (pesticide), Phosmet, Phthalophos, Porect, Prolate, R 1504, S-Phthalimidomethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate, Safidon, Simidan, Starbar GX 118, Stauffer R 1504, Phosphorodithioic acid, S-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-dimethyl ester
IUPAC-Name 2-(Dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)Isoindol-1,3-dion
SMILES COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosmet
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
Formelmasse 316.9945