missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosmetoxon, TRC

Artikelnummer. 30418796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418796 50 mg
30416245 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30418796 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP35370550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3735-33-9
Summenformel C11 H12 N O5 P S
Molekulargewicht (g/mol) 301.26
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl ester (6CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide (7CI,8CI), Phthalimide, N-(mercaptomethyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), Imidoxon, N-(Mercaptomethyl)phthalimide S-(O,O-dimethyl phosphorothioate), O,O-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl phosphorothioate S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide, Oxoimidan, Phosmet oxon, R 1571, R 1571A, S-Phthalimidomethyl O,O-dimethyl phosphorothioate, Stauffer R 1571, Stauffer R 1571A
IUPAC-Name 2-(Dimethoxyphosphorylsulfanylmethyl)Isoindol-1,3-Dion
SMILES COP(=O)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phosmetoxon
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12NO5PS/c1-16-18(15,17-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
Formelmasse 301.0174
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.