Learn More
Phosmet 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosmet |
| CAS | 732-11-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phosmet |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H12 N O4 P S2 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-Name | 2-(Dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)Isoindol-1,3-dion |
| Mehr anzeigen |