missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Phorbol 12-myristate 13-acetate
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4785334
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18752704

Marke: Tocris Bioscience™ 1201/1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Protein kinase C activator

Phorbol 12-myristate 13-acetate is an extensively used phorbol ester high affinity activator of protein kinase C (Ki = 2.6 nM as measured by displacement of [3H]phorbol 12,13-dibutyrate binding in rat cortex synaptosomal membranes). It binds to the C1a and C1b domains of PKC inducing membrane translocation of PKC. Phorbol 12-myristate 13-acetate activates the PKC isoforms PKCα, -β, -γ, -δ, -ε, -η, and -θ but not PKCζ or -ι/λ. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a tumor promoter. Phorbol 12-myristate 13-acetate can also induce differentiation of THP-1 monocytes to a macrophage phenotype in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 16561-29-8
Summenformel C36H56O8

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phorbol 12-myristate 13-acetate
Menge 1 mg
Formelmasse 616.83
Reinheit >99%
Molekulargewicht 616.84
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt