Learn More
Phorbol 12-Myristat 13-Acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737215
70.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16561-29-8
C36H56O8
616.84
MFCD00036736
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
27924
CHEBI:37537
(1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(Acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl-tetradecanoat
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16561-29-8
C36H56O8
616.84
MFCD00036736
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
27924
CHEBI:37537
(1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(Acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl-tetradecanoat
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phorbol 12-myristate 13-acetate
Schmelzpunkt 72.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 mg
Merck Index 14,7332
Formelmasse 616.84
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.