Learn More
Phoratsulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30134842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134842 2.5 g 2.50 Gramm
30007123 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134842 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3534902.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2588-03-6
Summenformel C7 H17 O3 P S3
Molekulargewicht (g/mol) 276.38
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl (ethylsulfinyl)methyl ester (6CI), Methanethiol, (ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Phorate O-sulfoxide, Phorate sulfoxide, Thimet sulfoxide
IUPAC-Name Diethoxy-(Ethylsulfinylmethylsulfanyl)-Sulfanyliden-λ^{5}-Phosphin
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phorate-sulfoxide
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H17O3PS3/c1-4-9-11(12,10-5-2)13-7-14(8)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formelmasse 276.0077