Learn More
Phorat 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30308936 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30308936 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16080000AC1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phorate
CAS 298-02-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phorate
Versandbedingung +20°C
Summenformel C7 H17 O2 P S3
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylthio)methyl] ester, American Cyanamid 3911, ENT 24,042, Experimental Insecticide 3911, Granutox, L 11/6, O,O-Diethyl S-[(ethylthio)methyl] phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-ethylmercaptomethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl S-ethylthiomethyl dithiophosphate, Phorate, Phorate 10G, Thimet, Thimet 10G, Thimet G, Timet, VUAgT 182, suScon FuMing
InChI-Formel InChI=1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3
Lösungstyp Single Solution
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSCC
IUPAC-Name Diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 260.38
Menge 1 mL
Formelmasse 260.0128 g/mol