Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phloxine B |
| CAS | 18472-87-2 |
| Absorptionsverhältnis | 1.38 to 2.24 |
| Farbstoffgehalt | 80% min. |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Lambda max. | 546 to 550nm |
| Verpackung | Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 85% |
| Summenformel | C20 H2 Br4 Cl4 Na2 O5 |
| MDL-Nummer | MFCD00005061 |
| Mehr anzeigen |