Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phloxin B, 85 %, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10501641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10501641 25 g Glasflasche 25 Gramm
10133730 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10501641 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 189470250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18472-87-2
Summenformel C20H2Br4Cl4Na2O5
MDL-Nummer MFCD00005061
Synonym Acid Red 92, C.I. 45410
Spezifikation
Extinktion 875 to 1300 (at lambda max.)
Chemischer Name oder Material Phloxine B
Absorptionsverhältnis 1.38 to 2.24
Farbstoffgehalt 80% min. (on anhydrous substance)
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water)
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Merck Index 15, 7440
Farbe Braun bis braun-rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 829.64
Reinheit (%) 85%
Güte Rein